Learn More
Óxido de níquel(II), negro, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10318550 100 g Frasco de vidrio 100 g
10501091 5 g Frasco de vidrio 5 g
10471261 500 g Frasco de vidrio 500 g
10300744 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10318550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223121000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-99-1
Fórmula molecular NiO
Peso molecular (g/mol) 74.69
Número MDL MFCD00011145
Clave InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
Nombre IUPAC oxoníquel
SMILES O=[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) oxide, black
Nombre de nota 76% Ni
Color Negro-gris
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NiO
Índice Merck 15, 6597
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.7
Porcentaje de pureza 75 to 77% (Ni)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 6.67g/mL