Learn More
Óxido de níquel (II), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341739 50 g 50 g
11331739 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012359.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
It is used in nickel-iron battery (Edison Battery) and fuel cells. It is a precursor for many nickel salts and nickel alloys including nickel-steel allys, for example invar and elinvar. It is used in electrochromic devices, frits, ferrites, and porcelain glazes. It also serves as a hydrogenation catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-99-1
Fórmula molecular NiO
Peso molecular (g/mol) 74.69
Número MDL MFCD00011145
Clave InChI GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
Nombre IUPAC oxoníquel
SMILES O=[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) oxide
Punto de fusión 1984°C
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water; soluble in acids and ammonium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.71
Densidad 6.67 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel oxide