Learn More
Oxalato de níquel(II) hidrato, Puratronic™, 99,9985 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365057 5 g 5 g
11375057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040757.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126956-48-7 | C2NiO4 | 146.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126956-48-7
Fórmula molecular C2NiO4
Peso molecular (g/mol) 146.71
Número MDL MFCD00167155
Clave InChI DOLZKNFSRCEOFV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii oxalate hydrate, acmc-1c3o8, nickel 2+ hydrate oxalate, nickel ii oxalate hydrate, puratronic, nickel 2+ ion hydrate oxalate, nickel 2+ ethanedioate-water 1/1/1, nickel, ethanedioato 2--ko1,ko2-, hydrate 9ci
PubChem CID 16213068
SMILES [Ni++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) oxalate hydrate
Color Verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal NiC2O4·xH2O (x≈2)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,6514
Nombre IUPAC nickel(2+) oxalate
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.73 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9985%
Grado Puratronic