Learn More
Dihidrato de oxalato de níquel(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398248 50 g 50 g
11308258 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039454.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6018-94-6 | C2H4NiO6 | 182.741 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6018-94-6
Fórmula molecular C2H4NiO6
Peso molecular (g/mol) 182.741
Número MDL MFCD00167155
Clave InChI VNYOIRCILMCTHO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel oxalate, nickel ii oxalate dihydrate, nickel oxalate dihydrate, acmc-1b92x, nickel 2+ ; oxalate; dihydrate, nickel oxalate,, nickel 2+ dihydrate oxalate, nickel 2+ ion dihydrate oxalate
PubChem CID 516789
Nombre IUPAC níquel(2+); oxalato; dihidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) oxalate dihydrate
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,6514
Información de solubilidad Soluble in acids; Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.76 (146.73 Anhydrous)
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) oxalate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) oxalate dihydrate