Learn More
Nitrato de níquel(II) hexahidrato, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15632640 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15632640 100 g Poly Bottle 100 g
15642640 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15632640 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 244074100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cristales o trozos
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-00-7
Fórmula molecular H12N2NiO12
Peso molecular (g/mol) 290.79
Número MDL MFCD00149805
Clave InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
Nombre IUPAC níquel(2+);dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(Ii) Nitrate Hexahydrate
Punto de fusión 56°C
Color Azul verdoso
Forma física Crystals and/or Chunks
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ni(NO3)2 · 6H2O
Número UN UN2725
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.79g/mol
Envase Poly Bottle
Aspecto Moist Crystals. Chunks or Chips
Densidad 2.05g/mL at 25°C