Learn More
Nitrato de níquel(II) hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Nitrato de níquel(II) hexahidrato, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 137°C |
| Punto de fusión | 56.7°C |
| Color | Azul-verde |
| pH | 5 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 250 g |
| Nombre IUPAC | nickel(2+) hexahydrate dinitrate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.8g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nickel(II) nitrate hexahydrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) nitrate,hexahydrate (1:2:6),Nickel nitrate (2+salt)