Learn More
Hidróxido de níquel(II), para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10389100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10389100 250 g Frasco de vidrio 250 g
10155160 5 g Glass bottle 5 g
10287640 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10389100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 275022500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.95€
    60.65€ / 250 g
    Ahorro 9.30€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12054-48-7
Fórmula molecular H2NiO2
Peso molecular (g/mol) 92.71
Número MDL MFCD00011140
Clave InChI BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC nickel(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ni++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) hydroxide
Punto de fusión 230.0°C
Nombre de nota c.p., 60-61% Ni
Color Verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ni(OH)2
Índice Merck 15, 6595
Información de solubilidad Solubility in water: 0.13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dil. acids,ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.7
Porcentaje de pureza 61.0 to 65.0% (Nickel)
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.