Learn More
Fluoruro de níquel(II), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392158 10 g 10 g
11382158 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013067.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10028-18-9
Nickel fluoride comprises the passivating surface that forms on nickel alloys, e.g. monel, which is why such materials are good to store or transport hydrogen fluoride or elemental fluorine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10028-18-9
Número MDL MFCD00016263
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) fluoride
Nombre de nota Anhydrous
Color Amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.72 g/mL
Número UN UN3288
Índice Merck 14,6508
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.71
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel(II) fluoride, anhydrous
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel fluoride