Learn More
Hidrato de citrato de níquel(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) citrate hydrate |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3077 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.33 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Forma física | Polvo/trozos |