Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, puriss. p.a., ≥98 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623460 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15633460 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15623460 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 314621KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a.,≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0
Número MDL MFCD00149809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Punto de fusión 80°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NiCl2 · 6H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.69g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Puriss. P.a.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.550g/cm3