Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10316290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10316290 1 kg 1 KG
10080260 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10316290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/1650/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular Cl2Ni·6H2O
Número MDL 149809
Especificaciones
Color Verde
pH 4 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1mmHg 615.6