Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626592 5 g Frasco de vidrio 5 g
10696772 25 g Frasco de vidrio 25 g
10137753 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10626592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0 , 7718-54-9
Fórmula molecular Cl2Ni·6H2O
Peso molecular (g/mol) 237.71
Número MDL MFCD00149809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride hexahydrate
% mín. CAS 100.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Solución
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Índice Merck 15, 6590
Información de solubilidad Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales