Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10741141 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10534284 250 g Frasco de vidrio 250 g
11934181 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270510010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular Cl2Ni·6H2O
Peso molecular (g/mol) 237.71
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride hexahydrate
Color Verde
pH 4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Índice Merck 15,659
Información de solubilidad Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71
Porcentaje de pureza ≥98%