Learn More
Cloruro de níquel(II) anhidro, TRC
Código de producto. 30479225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479225 250 mg 250 miligramos
30477613 500 mg -
30470036 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN395053250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7718-54-9
Fórmula molecular NiCl2
Peso molecular (g/mol) 129.6
Nombre IUPAC níquel(2+); Dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ni+2]
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Nickel(II) Chloride Anhydrous
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.8731
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.