Learn More
Cloruro de níquel(II), 99,99 %, (base de trazas metálicas), anhidro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) chloride |
| Punto de fusión | 1001.0°C |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 44.6 to 46% (Ni) (Complexometry) |
| Fórmula lineal | NiCl2 |
| Índice Merck | 15, 6590 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.6 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nickel(II) chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.