Learn More
Carbonato de níquel(II) (básico) hidrato, Puratronic™, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11316937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316937 5 g 5 g
11326937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010814.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155775-31-8
Fórmula molecular CH4Ni3O7
Peso molecular (g/mol) 304.12
Número MDL MFCD00016262
Clave InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
Nombre IUPAC níquel(3+);carbonato;hidróxido;hidrato
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal NiCO3·2Ni(OH)2·xH2O
Número UN UN3077
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.18 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.996%
Grado Puratronic