Learn More
Níquel(II) carbonato (básico) hidrato, típicamente 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359237 1 kg 1 Kg
11369237 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040106.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Ajustador de pH para chapado en níquel, catalizadores, colores y esmaltes cerámicos
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155775-31-8
Fórmula molecular CH4Ni3O7
Peso molecular (g/mol) 304.12
Número MDL MFCD00016262
Clave InChI ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
Nombre IUPAC níquel(3+);carbonato;hidróxido;hidrato
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.18 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Green powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .