Learn More
Carbonato de níquel(II), básico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10716491 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10716491 250 g 250 GR
10020250 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10716491 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/1550/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 12607-70-4
Fórmula molecular CH4NI3O7
Número MDL 16262
Especificaciones
Punto de ebullición 333.6°C
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.11g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel (II) carbonate basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.