Learn More
Bromuro de níquel(II) trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353758 50 g 50 g
11343758 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040242.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-49-3 | Br2H6NiO3 | 272.546 g/mol
It is used in Soporific and sedatives pharmaceutical Industry, Photosensitive industry, Analytical Chemistry, and also electrolyte in high energy battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-49-3
Fórmula molecular Br2H6NiO3
Peso molecular (g/mol) 272.546
Número MDL MFCD00011141
Clave InChI UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
PubChem CID 53471882
Nombre IUPAC dibromoniquel;trihidrato
SMILES O.O.O.[Ni](Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) bromide trihydrate
Punto de fusión 300°C (in -3H2O)
Forma física Granulado cristalino
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,6502
Información de solubilidad Soluble in water, alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.58 (218.53 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) bromide trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) bromide trihydrate