Learn More
Bromuro de níquel (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) Bromide |
| CAS | 13462-88-9 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | Br2Ni |
| Sinónimo | Nickel dibromide, Nickel(2+) bromide, Nickel bromideNSC 128153, Nickel bromide (Br2Ni) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Br[Ni]Br |
| Nombre IUPAC | dibromoniquel |
| Peso molecular (g/mol) | 218.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.772 |