Learn More
Bromuro de níquel(II), anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478650 50 g 50 g
11468650 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 053115.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.501 g/mol
Nickel(II) bromide is used as a source of the bromide ion. It is an important raw material and intermediate used in synthetic chemistry. Further, it is used as a catalyst in cross-coupling reactions.It is used in the preparation of paramagnetic trans-diaquabis(N,N-diethylethylenediamine) nickel(II) bromide and diamagnetic bis(N,N-diethylethylenediamine)nickel(II) bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13462-88-9
Fórmula molecular Br2Ni
Peso molecular (g/mol) 218.501
Número MDL MFCD00011141
Clave InChI IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
Nombre IUPAC dibromoniquel
SMILES [Ni](Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel (II) bromide
Punto de fusión 963°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Fórmula lineal NiBr2
Número UN UN3077
Índice Merck 14,6502
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.53
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 5.098 g/mL at 27°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) bromide anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel bromide (NiBr2)