Learn More
Acetato de níquel (II) tetrahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 6018-89-9 |
| Fórmula molecular | C4H16NiO8 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Acetic Acid Nickel(2+) Salt Tetrahydrate, Diacetatonickel TetrahydrateNickel Acetate [Ni(OAc)2.4H2O] Tetrahydrate, Nickel Acetate Tetrahydrate, Nickel Diacetate Tetrahydrate, Nickel(2+) Acetate Tetrahydrate, Nickel(2+) Diacetate Tetrahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.[Ni+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | níquel(2+); diacetato; tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 250.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0042 |