Learn More
Acetato de níquel(II) tetrahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11974901 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10551354 100 g Frasco de plástico 100 GR
10741881 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11974901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223140025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6018-89-9
Fórmula molecular C4H14NiO8
Peso molecular (g/mol) 248.84
Número MDL MFCD00066973
Clave InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales o escamas, se oscurecen en la exposición a la luz
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Ni·4H2O
Fieser 14,288; 16,308
Índice Merck 14,6498
Información de solubilidad Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC níquel(2+);diacetato;tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.86
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico