Learn More
Acetato de níquel(II) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409953 100 g 100 g
11419953 500 g 500 g
11429953 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13026.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Nickel(II) acetate tetrahydrate is used in electroplating. It is also used in the preparation of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds, which are used in designing molecular magnets. Further, it is used as a catalyst and mordant for dyeing textiles, as a sealant for anodized aluminum and to make other nickel compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de níquel(II) tetrahidrato se utiliza en la galvanoplastia. También se utiliza en la preparación de compuestos de grupos de polioxotungstato de níquel-polinuclear, que se utilizan en el diseño de imanes moleculares. Además, se utiliza como catalizador y mordante para teñir textiles, como sellador para aluminio anodizado y para hacer otros compuestos de níquel.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en éter dietílico y n-octanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6018-89-9
Fórmula molecular C4H14NiO8
Peso molecular (g/mol) 248.84
Número MDL MFCD00066973
Clave InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
Nombre IUPAC níquel(2+); diacetato; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Punto de fusión (decomposition)
Densidad 1.744
Olor Light
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 3730764
Índice Merck 14,6499
Información de solubilidad Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.84 (176.79 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel acetate tetrahydrate