Learn More
Grabador de níquel para películas de níquel evaporado
Código de producto. 15456605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
950 mL
Tamaño de la unidad:
950 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456605 950 mL 950 ml
1 options
Código de producto. 15456605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044586.WY
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Grabador de níquel estándar para películas de níquel evaporadas
Grabador de níquel estándar para películas de níquel evaporadas
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel etchant for evaporated nickel films
Color De incoloro a amarillo
Cantidad 950 mL
Formulario Líquido
Número MDL MFCD08064564
Número UN UN3264
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel etchant for evaporated nickel films
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, 1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-, potassium sa
RU– Solo para uso en investigación