Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Manguitos de doble abrazadera de níquel
Código de producto. 10353571
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Latón niquelado
Níquel, zinc revestido de polvo
Incluye:
Tornillos de acero niquelado
Tornillos de latón niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Incluye Tamaño de la unidad
10353571 Níquel, zinc revestido de polvo Tornillos de acero niquelado cada uno
10140081 Níquel, zinc revestido de polvo Tornillos de latón niquelado cada uno
10126821 Latón niquelado Tornillos de latón niquelado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10353571 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 2200
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Usar Usbeck Laborgeraete™ Manguitos de abrazadera doble de níquel para aplicar 360 grados de presión de sujeción uniforme para ajustes perfectos. Las mangas cuentan con un diseño modular de alta resistencia para un manejo más seguro.
  • Cinc fundido
  • Para varillas de hasta 16 mm Ø
  • Úselo con tornillos de acero niquelado o latón.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Manguito doble
Material Níquel, zinc revestido de polvo
Incluye Tornillos de acero niquelado