Learn More
Dimetilglioxima de níquel, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11338258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338258 2 g 2 g
11358258 10 g 10 g
11348258 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039458.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Pigmento para pintura
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-93-8
Fórmula molecular C8H14N4NiO4
Peso molecular (g/mol) 288.92
Número MDL MFCD00136028
Clave InChI UNMGLSGVXHBBPH-USBCBBGOSA-L
Sinónimo nickel dimethylglyoxime,, nickel; n-z-3-nitrosobut-2-en-2-yl hydroxylamine
PubChem CID 15639912
SMILES [Ni++].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel dimethylglyoxime
Punto de fusión 250°C (sublimation)
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in mineral acids
Nombre IUPAC níquel; N-[(Z)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.94
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo