Descripción
- 99,6% pureza de níquel
- Sin fisuras
- Alta conductividad térmica y eléctrica
- Bajo contenido de gas
- Baja presión de vapor
- Sustitución rentable del platino
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Cantidad | Cada |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Capacidad (métrico) | 130 mL |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Product Type | Crisol |