Learn More
Lámina de níquel cobre, aleación 400, 1,98 mm de grosor, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416805 300 x 300 mm cada uno
15406805 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045170.HB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Copper foil, Alloy 400
Nombre de nota 1.98mm (0.078 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cu; 67:33 wt%
Cantidad 300 x 300 mm
Formulario Papel de aluminio
Número MDL MFCD00801098