Learn More
Lámina de níquel-cobre, aleación 400, 1,6 mm (0,062 in) grueso, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel Copper foil, Alloy 400 |
| Nombre de nota | 1.6mm (0.062 in.) thick |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ni:Cu; 67:33 wt% |
| Cantidad | 150 x 150 mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Número MDL | MFCD00801098 |