Learn More
Alambre de cromo y níquel, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 m
2000 m
Tamaño de la unidad:
2000 metros
500 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399678 500 m 500 metros
11389678 2000 m 2000 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044187.H9
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 0,43 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
Nombre IUPAC cromo;níquel
SMILES [Cr].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium
Color Plata
Aspecto Silver-colored wire
Cantidad 500 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,017 g/m