Learn More
Alambre de níquel cromo, 1,6 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
50 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370048 10 m 10 metros
11360048 50 m 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042838.G6
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 11106-97-1 | Molecular Formula: CrNi | Molecular Weight: 110.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
Nombre IUPAC cromo;níquel
SMILES [Cr].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium wire
Nombre de nota 1.6mm (0.064 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Peso ≈17g/m
Formulario Alambre, ≈17 g/m