Learn More
Alambre de níquel cromo, 0,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 m
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
500 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15452117 100 m 100 metros
15442117 25 m 25 metros
15462117 500 m 500 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15452117 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045057.H4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Specifications
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium wire
Nombre de nota 0.2mm (0.008 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Cantidad 100 m
Olor Odorless
Peso ≈0.21g/m
Formulario Alambre, ≈0,21g/m
Nombre IUPAC cromo;níquel