Learn More
Alambre de níquel cromo, 0,143 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
2000 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
2000 metros
500 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381479 500 m 500 metros
11371479 100 m 100 metros
11391479 2000 m 2000 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013966.H9
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Material de alta resistividad para la industria electrónica
High resistivity material for electronics industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium wire
Nombre de nota 0.143mm (0.0056 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Cantidad 500 m
Olor Odorless
Peso ≈0.14g/m
Formulario Alambre, ≈0,14g/m
Nombre IUPAC cromo;níquel