Learn More
Objetivo de pulverización de níquel cromo, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,95 % (base metálica)
Código de producto. 15404815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404815 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15404815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040873.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium, sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 11106-97-1
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular CrNi
Número MDL MFCD00673110
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr].[Ni]
Nombre IUPAC cromo níquel
Peso molecular (g/mol) 110.69
PubChem CID 11320920
Porcentaje de pureza 99.95%