Learn More
Objetivo de pulverización de níquel cromo, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474805 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15474805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040870.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium, sputtering target
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 11106-97-1
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular CrNi
Número MDL MFCD00673110
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr].[Ni]
Nombre IUPAC cromo;níquel
Peso molecular (g/mol) 110.69
PubChem CID 11320920
Porcentaje de pureza 99.95%