Learn More
Piezas de cromo níquel, 1,0 mm de diámetro x 3,18 mm de longitud, 99 % (base metálica), Si nominal 1,5 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398388 5 g 5 g
11388388 25 g 25 g
11378388 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Material de alta resistividad para la industria electrónica
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
Nombre IUPAC cromo;níquel
SMILES [Cr].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium pieces
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Peso ≈0.21g/piece
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si nomin.al 1.5%