Learn More
Cloruro de níquel hexahidratado, TRC
Código de producto. 30470695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30470695 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30470695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN39510025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chloride Hexahydrate
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular Cl2Ni 6(H2O)
Cantidad 25 g
Sinónimo Nickel Chloride (NiCl2) Hydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Dichloride Hexahydrate, Nickel(2+) Chloride Hexahydrate, Nickel(II) Chloride Hexahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni+2]
Nombre IUPAC níquel(2+);dicloruro;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 237.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.9364