Learn More
Cloruro de níquel hexahidratado (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11495021 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11495021 1 kg
1 options
Código de producto. 11495021 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215582591
Reactivos para cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular NiCl2 · 6H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chloride Hexahydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.7