Learn More
Boruro de níquel, TRC
Código de producto. 30419024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419024 1 g
30425403 10 g
30420385 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN9011381G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-01-1
Fórmula molecular BNi2
Peso molecular (g/mol) 128.19
Nombre IUPAC boro; níquel
SMILES [Ni].[Ni].[B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel boride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/B.2Ni
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.88