Learn More
Bis(trifluorometilsulfonilo)imida de níquel, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492837 1 g 1 g
15412847 250 mg 250 miligramos
15402847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047102.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618.964 g/mol
Nickel(II) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide is used as Surface treatment, Synthesis and catalysis. It is also used as a ionic liquid in synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207861-63-0
Fórmula molecular C4F12N2NiO8S4
Peso molecular (g/mol) 618.964
Número MDL MFCD23380174
Clave InChI VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875825
Nombre IUPAC bis(trifluorometilsulfonilo)azanida;níquel(2+)
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Color Verde
Forma física Sólido
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]2Ni
Número UN UN3261
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.96
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide