Learn More
Arseniuro de níquel, 99,5 % (base metálica sin Co), Co 0,1-1 %
Código de producto. 11333338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333338 5 g 5 g
11343338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11333338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036269.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12068-61-0
Fórmula molecular As2Ni
Peso molecular (g/mol) 208.537
Número MDL MFCD00151450
Clave InChI LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene
PubChem CID 91886304
Nombre IUPAC $l{2}-arsanilidenarsenico;níquel
SMILES [Ni].[As]=[As]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel arsenide
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Co), Co 0,1 al 1 %
Número UN UN3077
Porcentaje de pureza 99.5%