Learn More
Sulfato de níquel y amonio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El sulfato de níquel y amonio hexahidrato se utiliza como electrolito de níquel para la galvanoplastia y como reactivo analítico. También se utiliza como fertilizante de suelo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Nickel ammonium sulfate hexahydrate |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O |
| Número UN | UN3077 |
| Índice Merck | 14,6501 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.99 (286.90 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 1.923 |
Sikkerhed og håndtering
- Nickel ammonium sulfate hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel ammonium sulfate hexahydrate
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.