Learn More
Níquel aluminio, 99,0 % mín. (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338117 50 g 50 g
11328117 10 g 10 g
11318117 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11338117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022890.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 12003-78-0 | AlNi | 85.675 g/mol
Nickel aluminum is used in strengthening constituent in high-temperature nickel-base superalloys, coating blades in gas turbines and jet engines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12003-78-0
Fórmula molecular AlNi
Peso molecular (g/mol) 85.675
Número MDL MFCD00167392
Clave InChI NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
PubChem CID 6336846
Nombre IUPAC aluminio;níquel
SMILES [Al].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel aluminum
Color Gris
Aspecto Gray powder, Intermetallic
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min. (metals basis)
Formulario Polvo de malla -100+325, intermetálico
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel aluminum
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum, compound with nickel