Learn More
Aleación de níquel-aluminio, puro, polvo, para la preparación de níquel catalítico, Fisher Chemical
Código de producto. 10010250 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
10010250 250 g 250 GR
1 options
Código de producto. 10010250 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/1460/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Gris
CAS 12635-29-9
Punto de fusión 1350°C
Cantidad 250 g
Envase Jarra de plástico para polvo
Formulario Sólido en polvo
Fórmula molecular AlNi
Número MDL 167392
Sinónimo aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
Clave InChI NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Ni]
Nombre IUPAC aluminio;níquel
Peso molecular (g/mol) 85.675
PubChem CID 6336846
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.68g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminium-nickel, Raney-type alloy, powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.