Learn More
Niquel acetilacetonato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10371094 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10371094 100 g Frasco de vidrio 100 g
10251123 5 g Frasco de vidrio 5 g
10437710 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10371094 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128261000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3264-82-2
Fórmula molecular C10H14NiO4
Peso molecular (g/mol) 256.91
Número MDL MFCD00000024
Clave InChI BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
PubChem CID 53384569
Nombre IUPAC níquel(2+); (E)-4-oxopent-2-en-2-olato
SMILES [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel acetylacetonate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 220°C (11.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Complexometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Índice Merck 15, 6585
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,insoluble in ether and ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.9
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido