Learn More
Níquel, 99,995 %, (base de trazas metálicas), polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10068339 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10068339 50 g Frasco de plástico 50 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10068339 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436780500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 2730.0°C
Nombre del producto químico o material Nickel
Punto de fusión 1455.0°C
CAS 7440-02-0
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Fórmula molecular Ni
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Índice Merck 15,6583
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute hno3
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.7
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico