Learn More
Níquel, 99,97 %, (base de trazas metálicas), esferas, 5 a 11 mm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533951 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533951 250 g Frasco de plástico 250 g
1 options
Código de producto. 10533951 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201672500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Nombre de nota p.a.
CAS 7440-02-0
Punto de fusión 1455.0°C
Punto de ebullición 2732.0°C to 2837.0°C
% mín. CAS 99.95
% máx. CAS 100.0
Densidad 8.9
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.97%
Formulario Esferas
Fórmula molecular Ni
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Índice Merck 15, 6583
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nombre IUPAC Níquel
Peso molecular (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.7
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel, spheres, 5 to 11 mm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.