Código de producto. 10003863
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10003863
500 g
Frasco de plástico
500 g
10761661
25 g
Frasco de plástico
25 g
10562791
100 g
Frasco de plástico
100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10003863
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
193615000
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026Inicie sesión para ver el stock
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
CAS
7440-02-0
Fórmula molecular
Ni
Peso molecular (g/mol)
58.69
Número MDL
MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
nickel, elemental, nickel, soluble salts, catalyst, niccolum, nichel italian, fibrex p, fibrex, particles, carbonyl powder, raney alloy
PubChem CID
935
ChEBI
CHEBI:28112
Nombre IUPAC
Níquel
SMILES
[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Nickel
Color
Marrón-gris
Nombre de nota
99.9%, -325 mesh
Punto de fusión
1455.0°C
Punto de ebullición
2730.0°C
% mín. CAS
99.85
% máx. CAS
100.0
Densidad
8.9
Cantidad
500 g
Envase
Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo
99.9%
Formulario
Polvo fino
Fieser
12,335; 13,197; 17,296
Índice Merck
15, 6583
Formula Weight (peso de la fórmula)
58.7
Porcentaje de pureza
99.9%
Grado
base de trazas de metales
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .