Learn More
Nickel Electro™ Placas de laboratorio de níquel 201
Código de producto. 12767356 Tienda Nickel-Electro Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diámetro (métrico):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Altura (métrico):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12767356 45 ml 55 mm 19 mm cada uno
12777356 45 ml 60 mm 16 mm cada uno
12717366 100 ml 90 mm 16 mm cada uno
12787356 73 ml 70 mm 19 mm cada uno
12797356 110 ml 75 mm 25 mm cada uno
12707366 170 ml 85 mm 30 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12767356 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.25€
    22.18€ / paquete de 1
    Ahorro 1.07€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Níquel Electro™ las placas de laboratorio de níquel 201 están hechas para resistir ambientes corrosivos, lo que las hace útiles para mantener la pureza del producto.
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin grietas
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Ideal para crisoles de laboratorio capaces de resistir las atmósferas oxidantes del horno hasta 1100°C
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 45 ml
Material Níquel
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Acabado interior Brillo
Altura (métrico) 19 mm
Diámetro (métrico) 55 mm